6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60134-1G
OR60134-250MG
OR60134-500MG
OR60134-2.5G
OR60134-5G
APOSOR60134-1GEA
14520
CZK
APOSOR60134-1G
APOSOR60134-250MG
APOSOR60134-500MG
APOSOR60134-2.5G
APOSOR60134-5G
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-chloromethylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₈H₆BrClN₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06739243 CAS číslo: 136117-72-1 |