5-Chloro-2-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60133-1G
OR60133-250MG
OR60133-5G
APOSOR60133-1GEA
1910
CZK
APOSOR60133-1G
APOSOR60133-250MG
APOSOR60133-5G
5-Chloro-2-methoxyphenol
5-Chloro-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100133 CAS číslo: 3743-23-5 |