Tisk…
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60132-1G OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA 1660 CZK
APOSOR60132-1G APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01330895
CAS číslo: 92847-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III