Tisk…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 705 CZK
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Bod tání: 195…200 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003960
CAS číslo: 86-48-6
EINECS: 201-674-0