Tisk…
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60123-1G OR60123-250MG OR60123-500MG OR60123-2.5G
APOSOR60123-1GEA 14520 CZK
APOSOR60123-1G APOSOR60123-250MG APOSOR60123-500MG APOSOR60123-2.5G
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzylamine
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060619
CAS číslo: 884507-40-8
UN: 2735
ADR: 8,III