Tisk…
p-Krezol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 2480 CZK
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Krezol 99%
p-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
Bod varu: 202 °C
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002376
CAS číslo: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II