Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60119-1G
OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA
2490
CZK
APOSOR60119-1G
APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇IN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781588 CAS číslo: 885521-54-0 |