Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
OR60118-100MG
OR60118-1G
OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA
622
CZK
APOSOR60118-100MG
APOSOR60118-1G
APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇IN₂O₂ MW: 302.0700 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739144 CAS číslo: 885271-25-0 |