5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60117-1G
OR60117-500MG
APOSOR60117-1GEA
910
CZK
APOSOR60117-1G
APOSOR60117-500MG
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Vzorec:
C₇H₄ClIN₂ MW: 278,4800 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739146 CAS číslo: 351456-45-6 |