Tisk…
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 2160 CZK
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrIN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781637
CAS číslo: 459133-66-5