Tisk…
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 622 CZK
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrIN₂
MW: 322.9285 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781599
CAS číslo: 885521-88-0