Tisk…
1H-Indazole-6-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 1450 CZK
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
MW: 161.9500 g/mol
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972419
CAS číslo: 885068-10-0