Tisk…
1H-Indazole-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 1620 CZK
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Vzorec: C₇H₇BN₂O₂
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739151
CAS číslo: 338454-14-1