1H-Indazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(1H-Indazol-4-yl)boronic acid, 1H-indazole-4-boronic acid
OR60110-100MG
OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA
622
CZK
APOSOR60110-100MG
APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₇H₇BN₂O₂ MW: 161,9500 g/mol Bod tání: 166…168 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09878901 CAS číslo: 1023595-17-6 |