4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR60104-1G
OR60104-250MG
APOSOR60104-1GEA
2240
CZK
APOSOR60104-1G
APOSOR60104-250MG
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
4-Chloro-5-nitropyridin-2(1H)-one
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₃ MW: 174,5400 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11046303 CAS číslo: 850663-54-6 |