Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 622 CZK
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787171
CAS číslo: 24078-12-4