Tisk…
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole
OR60096-1G OR60096-250MG
APOSOR60096-1GEA 8930 CZK
APOSOR60096-1G APOSOR60096-250MG
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
(6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₁₀N₄
Bod tání: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691190
CAS číslo: 923156-44-9