Tisk…
7-Bromo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60094-1G OR60094-5G
APOSOR60094-1GEA 622 CZK
APOSOR60094-1G APOSOR60094-5G
7-Bromo-1H-indazole
7-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371564
CAS číslo: 53857-58-2