Tisk…
4-Amino-2-chlorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-4-hydroxyaniline
OR60093-100G
APOSOR60093-100GEA 4530 CZK
APOSOR60093-100G
4-Amino-2-chlorophenol 97%
4-Amino-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Bod tání: 150…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128891
CAS číslo: 3964-52-1
EINECS: 202-458-9