4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR60087-5G
OR60087-25G
APOSOR60087-5GEA
827
CZK
APOSOR60087-5G
APOSOR60087-25G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec:
C₆H₂Br₂N₂S MW: 293,97 g/mol Bod tání: 186…190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00658844 CAS číslo: 15155-41-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |