Cyclobutylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60086-5G
OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA
6220
CZK
APOSOR60086-5G
APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Vzorec:
C₄H₉BO₂ MW: 99.9241 g/mol Bod tání: 118…123 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06798108 CAS číslo: 849052-26-2 |