Tisk…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 4900 CZK
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Vzorec: C₆H₈BNO₃·H₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07186213
CAS číslo: 1256355-26-6