Tisk…
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-4-anisaldehyde
OR60083-25G
APOSOR60083-25GEA 2240 CZK
APOSOR60083-25G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 80…85 °C/1mmHg
Hustota: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003375
CAS číslo: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8