Tisk…

2-Methylisonicotinic acid, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR60082-1G OR60082-250MG OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA 622 CZK
APOSOR60082-1G APOSOR60082-250MG APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, technická kvalita
2-Methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 295…300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00513435
CAS číslo: 4021-11-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR