Tisk…

6-Amino-1-indanone

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 827 CZK
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100747
CAS číslo: 69975-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR