Tisk…
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Bromomethyl)picolinonitrile, 5-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR60075-1G OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 8040 CZK
APOSOR60075-1G APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037857
CAS číslo: 308846-06-2