Tisk…
8-Isoquinolineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Isoquinolin-8-ylboronic acid
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 7480 CZK
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044913
CAS číslo: 721401-43-0