Tisk…
Isoquinoline-6-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Aminoisoquinoline
OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 622 CZK
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isoquinoline-6-amine 97%
Isoquinoline-6-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod tání: 214…216 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114862
CAS číslo: 23687-26-5