Tisk…
Kyselina kapronová 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Hexanoic acid
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 1990 CZK
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Kyselina kapronová 99%
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 202…203 °C
Bod tání: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004421
CAS číslo: 142-62-1