Tisk…
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 7670 CZK
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276299
CAS číslo: 94446-97-6