Tisk…
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
OR60068-5G OR60068-100G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 2150 CZK
APOSOR60068-5G APOSOR60068-100G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 180 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03427652
CAS číslo: 33630-94-3