Tisk…

2-Chloro-4-hydroxypyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR60066-25G OR60066-5G OR60066-1G
APOSOR60066-25GEA 1660 CZK
APOSOR60066-25G APOSOR60066-5G APOSOR60066-1G
2-Chloro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO
Bod tání: 169…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646108
CAS číslo: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR