1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60064-1G
OR60064-10G
OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA
827
CZK
APOSOR60064-1G
APOSOR60064-10G
APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol Bod tání: 222…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06804572 CAS číslo: 677304-69-7 |