Tisk…
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60062-1G OR60062-5G
APOSOR60062-1GEA 662 CZK
APOSOR60062-1G APOSOR60062-5G
1H-Indazole-5-carboxylic acid
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 318…322 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804570
CAS číslo: 61700-61-6