Tisk…
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 10290 CZK
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄HClN₂S
MW: 144.5821 g/mol
Bod tání: 52…57 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03012290
CAS číslo: 51640-36-9