Tisk…
3-Chloro-6-iodopyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60058-1G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 CZK
APOSOR60058-1G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Vzorec: C₄H₂ClIN₂
Bod tání: 110…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08275187
CAS číslo: 135034-10-5