Tisk…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 6150 CZK
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08558157
CAS číslo: 96220-14-3