Tisk…
7-Amino-1-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 4170 CZK
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralone
7-Amino-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369817
CAS číslo: 22009-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III