2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
OR60049-25G
APOSOR60049-25GEA
2940
CZK
APOSOR60049-25G
2,6-Dichloronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₂Cl₂N₂ MW: 173,00 g/mol Bod tání: 121…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411341 CAS číslo: 40381-90-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |