Tisk…
Pyridazin-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60046-1G OR60046-5G
APOSOR60046-1GEA 2280 CZK
APOSOR60046-1G APOSOR60046-5G
Pyridazin-4-amine 97%
Pyridazin-4-amine
Vzorec: C4H5N3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233975
CAS číslo: 20744-39-2