Tisk…
Dicyklohexylkarbodiimid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, DCC, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
OR60045-100G OR60045-500G
APOSOR60045-100GEA 744 CZK
APOSOR60045-100G APOSOR60045-500G
Dicyklohexylkarbodiimid 99%
Dicyklohexylkarbodiimid
Vzorec: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206.33
Bod varu: 154…156 °C/11mmHg
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011659
CAS číslo: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03123