Tisk…
4-Iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Iodophenyl)methanol
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 744 CZK
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodobenzyl alcohol
4-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01732720
CAS číslo: 18282-51-4