Tisk…
3-Aminopropylphosphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 1880 CZK
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Vzorec: C3H10NO3P
Bod tání: 294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008222
CAS číslo: 13138-33-5