Tisk…
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-2(methylsulphanyl)pyrimidine
OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 6220 CZK
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂S
MW: 140,21 g/mol
Hustota: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023242
CAS číslo: 14001-63-9