Tisk…
2-Acetyl-5-methylfuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 3670 CZK
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetyl-5-methylfuran
2-Acetyl-5-methylfuran
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 100…101 °C/25mmHg
Hustota: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003243
CAS číslo: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1