Tisk…
(+/-)-Equol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60026-1G OR60026-5G
APOSOR60026-1GEA 744 CZK
APOSOR60026-1G APOSOR60026-5G
(+/-)-Equol
(+/-)-Equol
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016662
CAS číslo: 94105-90-5