Tisk…
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophene-3-carboxamide
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 4770 CZK
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Vzorec: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Bod tání: 181…184 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664206
CAS číslo: 51460-47-0