Tisk…
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 622 CZK
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,5400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739041
CAS číslo: 149849-92-3