Tisk…
4-Borono-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60018-1G OR60018-250MG
APOSOR60018-1GEA 3270 CZK
APOSOR60018-1G APOSOR60018-250MG
4-Borono-L-phenylalanine
4-Borono-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
Bod tání: 283…293 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075172
CAS číslo: 76410-58-7