Tisk…
4-Borono-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 7110 CZK
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
MW: 209.01 g/mol
Bod tání: 270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863704
CAS číslo: 90580-64-6